1-Chloro-4-cyclopropoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR941227-1G OR941227-250MG
APOSOR941227-1GEA 734 EUR InStock
APOSOR941227-1G APOSOR941227-250MG
1-Chloro-4-cyclopropoxybenzene 95%
1-Chloro-4-cyclopropoxybenzene
Formel: C₉H₉ClO
MW: 168.62 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17000492
CAS-Nummer: 17204-68-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge