Syringaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIS1001-100G BIS1001-25G BIS1001-500G
APOSBIS1001-100GEA 106 EUR InStock
APOSBIS1001-100G APOSBIS1001-25G APOSBIS1001-500G
Syringaldehyd 98%
Syringaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Siedepunkt: 192…193 °C/14mmHg
Melting Pt: 110…113 °C
Dichte: 1.013 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006943
CAS-Nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge