1,2-Dibromperfluorheptan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC6844-25G PC6844-5G
APOSPC6844-25GEA 574 EUR InStock
APOSPC6844-25G APOSPC6844-5G
1,2-Dibromperfluorheptan 97%
1,2-Dibromperfluorheptan
Formel: C₇Br₂F₁₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094409
CAS-Nummer: 678-32-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge