5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin) 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD21350-25G BD21350-10G
BLDPBD21350-25GEA 161 EUR InStock
BLDPBD21350-25G BLDPBD21350-10G
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin) 98%
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₉H₁₁IN₂O₅
MW: 354.10 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134656
CAS-Nummer: 54-42-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..