2-Amino-4-bromobenzamide 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD263468-250MG BD263468-100MG
BLDPBD263468-250MGEA 50 EUR InStock
BLDPBD263468-250MG BLDPBD263468-100MG
2-Amino-4-bromobenzamide 95%
2-Amino-4-bromobenzamide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₇H₇BrN₂O
MW: 215.047 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12674809
CAS-Nummer: 112253-70-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..