α,α,α-Trifluor-m-xylol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL7944.5 FL7944.10
CHMPFL7944.5EA 0 EUR InStock
CHMPFL7944.5 CHMPFL7944.10
α,α,α-Trifluor-m-xylol
α,α,α-Trifluor-m-xylol
Formel: C₈H₇F₃
MW: 160.14 g/mol
Siedepunkt: 127
Dichte: 1.148 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00190105
CAS-Nummer: 401-79-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..