6-Brom-m-toluidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7482-25G OS-7482-100G
COBBOS-7482-25GEA 63.4 EUR InStock
COBBOS-7482-25G COBBOS-7482-100G
6-Brom-m-toluidin
6-Brom-m-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
MDL Number: MFCD01806278
CAS-Nummer: 53078-85-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge