4-Amino-3-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7853-1G PY-7853-25G PY-7853-5G
COBBPY-7853-1GEA 26.2 EUR InStock
COBBPY-7853-1G COBBPY-7853-25G COBBPY-7853-5G
4-Amino-3-methylpyridin
4-Amino-3-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
MDL Number: MFCD01704431
CAS-Nummer: 1990-90-5
EINECS: 217-872-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge