3-Brom-2-chlorpyridin 98%
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
AC36065.1 AC36065.10 360650050 360650250
MAYBAC36065.1EA 0 EUR InStock
MAYBAC36065.1 MAYBAC36065.10 ACRO360650050 ACRO360650250
3-Brom-2-chlorpyridin 98%
3-Bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (1.3kPa)
Melting Pt: 57.9…58.3 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234007
CAS-Nummer: 52200-48-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge