(2E,4E)-2,4-Undecadienal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W342203-100G-K W342203-1KG-K W342203-25G-K
SIALW342203-100G-KEA 360 EUR InStock
SIALW342203-100G-K SIALW342203-1KG-K SIALW342203-25G-K
(2E,4E)-2,4-Undecadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Undecadienal
Formel: C₁₁H₁₈O
MW: 166.26 g/mol
MDL Number: MFCD00014677
CAS-Nummer: 30361-29-6
EINECS: 250-148-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge