2,3-Diaminonaphthalin
Lieferant: BIOTIUM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
00301
00301.EA 92.7 EUR InStock
00301.
2,3-Diaminonaphthalin
2,3-Diaminonaphthalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 199 °C
Dichte: 1,0968 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004116
CAS-Nummer: 771-97-1
EINECS: 212-241-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge