Citronensäure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
0090.1000EA 116.46 EUR InStock
0090.1000
Citronensäure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 149…151 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=431351cfe967d5cecc0f339b1ca8b269da45dbb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.5 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Oxalate (C2O4) passes test
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Residue after Ignition max. 0.02 %
Sulfur Compounds (as SO4) max. 0.002 %
Substances Carbonizable by Hot H2SO4 (Tartrates, etc.) passes test
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 3
Trace Impurities (in ppm)Lead (Pb) max. 2
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge