Guanidiniumchlorid ≥99,5% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
0287-500GEA 259 EUR InStock
0287-500G
Guanidiniumchlorid ≥99,5% für die Biotechnologie
Guanidiniumchlorid
Geeignet für die Aufreinigung von Nukleinsäuren oder Polypeptiden aus Zellen und Inhibitor sowohl für RNase als auch Protease-Aktivität.
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Melting Pt: 185 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=ec49804319d0557e26e13f7611afdfc1d7f091c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Löslichkeit (6M, Wasser) Entspricht
Abs.@260nm (6M, Wasser) ≤ 0,03
Arsen ≤ 0,0005 %
DNasen Keine nachgewiesen
Eisen ≤ 0,0005 %
Blei < 0,0005 %
Schmelzpunkt 181 - 187 °C
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit > 99,5 %
RNasen Keine
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge