Silberdiethyldithiocarbamat ≥99%, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01515.0005
1.01515.0005EA 125 EUR InStock
1.01515.0005
Silberdiethyldithiocarbamat ≥99%, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Silberdiethyldithiocarbamat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSAg
Melting Pt: 178…183 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004929
CAS-Nummer: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)) ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance passes test
Appearance (description) passes test
pH-value (aqueous suspension) 5.0 - 6.5
Nitrate (NO₃) ≤ 0.01 %
Loss on Drying (105 °C) ≤ 0.5 %
Sensitivity (for determination of arsenic) passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge