Bariumacetat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01704.0500
1.01704.0500EA 229 EUR InStock
1.01704.0500
Bariumacetat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Bariumacetat
Formel: (H₃CCOO)₂Ba
Melting Pt: ∼450 °C
Dichte: 2,468 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012447
CAS-Nummer: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00968
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 720 g/l (20 °C)
Melting Point 450 °C
Molar Mass 255.42 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.47 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..