Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bariumchlorid Dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.01719.0500 1.01719.1000 1.01719.5000 1.01719.9050
1.01719.0500EA 61.9 EUR InStock
1.01719.0500 1.01719.1000 1.01719.5000 1.01719.9050
Bariumchlorid Dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Bariumchlorid Dihydrat


Formel: BaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 960 °C
Dichte: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 358 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 963 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 244.28 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 1560 °C (anhydrous substance)
Density 3.86 g/cm3
pH 5.2 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..