Drucken

Petroleumbenzin, 30…50 °C, EMSURE® analysis_for, Supelco®

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ300

1.01786.1000
1.01786.1000EA 101 EUR
1.01786.1000
Petroleumbenzin, 30…50 °C, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 30…50 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 I

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (25 °C) insoluble
Boiling Point 30 - 50 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 1.2 - 7.5 %(V)
Density 0.65 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 285 °C


Learn more