tert-Butylmethylether, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01984.1000
1.01984.1000EA 136.39 EUR InStock
1.01984.1000
tert-Butylmethylether, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108,6 °C
Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –28 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=b1aeff56d6e354e402e4eb67a164ec8ddd884ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 42 g/L (20 °C)
Melting Point -108.6 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 55.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 268 hPa (20 °C)
Flash Point -28 °C
Explosion Limit 1.5 - 8.5%(V)
Density 0.74 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) not applicable
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge