Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dansylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.03094.0001 1.03094.0010
1.03094.0001EA 77.2 EUR InStock
1.03094.0001 1.03094.0010
Dansylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dansylchlorid


Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Melting Pt: 69…73 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003985
CAS-Nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02840
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge