Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quecksilber(II)bromid ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.04421.0050 1.04421.0250
1.04421.0050EA 205 EUR InStock
1.04421.0050 1.04421.0250
Quecksilber(II)bromid ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Quecksilber(II)bromid


Formel: Br₂Hg
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 236 °C
Dichte: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011040
CAS-Nummer: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05900
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Insoluble matter (in methanol) ≤ 0.05 %
Chloride (Cl) ≤ 0.25 %
Residue after reduction ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur 322 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 3.0 hPa (150 °C)
Density 6.1 g/cm3 (25 °C)
pH 4.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge