Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumchlorid 99,5-100,5% (durch argentometrische Titration, an Trockenmasse), EMPROVE® ESSENTIAL USP, Ph. Eur., BP suitable for use as excipient, SAFC®

Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


1.06400.5000 1.06400.1000 1.06400.9029 1.06400.9500 1.06400.9024 1.06400.9051
1.06400.5000EA 204 EUR InStock
1.06400.5000 1.06400.1000 1.06400.9029 1.06400.9500 1.06400.9024 1.06400.9051
Natriumchlorid 99,5-100,5% (durch argentometrische Titration, an Trockenmasse), EMPROVE® ESSENTIAL USP, Ph. Eur., BP suitable for use as excipient, SAFC®
Natriumchlorid


Formel: NaCl
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (argentometric; calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Acidity or alkalinity passes test
Bromide (Br) ≤ 0.005 %
Ferrocyanides passes test
Iodide (I) passes test
Nitrite (NO₂) (UV-absorption 354nm; 1cm; 10%; water) ≤ 0.01
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0025 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.0200 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
As (Arsenic) ≤ 0.0001 %
Ba (Barium) passes test
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Fe (Iron) ≤ 0.0002 %
Magnesium and alkaline-earth metals (as Ca) ≤ 0.0100 %
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by the manufacturing process
Loss on drying (105 °C, 2 h) ≤ 0.5 %
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph Eur, BP, USP

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..