EDTA Trikaliumsalz Dihydrat, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08445.0250
1.08445.0250EA 221 EUR InStock
1.08445.0250
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat, Supelco®
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O
MW: 442.55 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149672
CAS-Nummer: 65501-24-8
EINECS: 241-543-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 180 - 185 °C
Molar Mass 442.56 g/mol
pH 8 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..