Natriumthiosulfat 0.01 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09909.0001
1.09909.0001EA 21.08 EUR InStock
1.09909.0001
Natriumthiosulfat 0.01 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (H2O, 20 °C)
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge