Kaliumhydroxid 0.5 mol/l in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09919.0001
1.09919.0001EA 34.6 EUR InStock
1.09919.0001
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.58 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge