Calcium-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Ca in 6,5%iger Salzsäure (aus CaCl2) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.09943.0001
1.09943.0001EA 49.2 EUR InStock
1.09943.0001
Calcium-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Ca in 6,5%iger Salzsäure (aus CaCl2) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Calcium-Standards
CaCl₂ in 6,5% hydrochloric acid
Zertifizierungen: Traceable to SRM from NIST
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge