N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES), Millipore®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.15226.9010
1.15226.9010EA 4550 EUR InStock
1.15226.9010
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES), Millipore®
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Formel: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Melting Pt: 270…295 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008030
CAS-Nummer: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge