1.16136.0001
1.16136.0001EA
250
EUR
InStock
1.16136.0001
Gesamtzucker- (Glucose und Fructose)Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10, RQflex 10 plus und RQflex® 20.
- Schnelle Analyse mit zuverlässigen Ergebnissen
- Barcode Kallibrierung
- Niedrige Analyse-Kosten
- Umweltfreundlich