HPLC-Säulen, Hibar®, LiChrospher® 100 CN
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.00423.7070 1.00424.7070 1.50009.7070 1.50012.7070 1.50013.7070 1.50182.7070 1.50183.7070 1.00424.7071 1.50182.7071 1.50009.7071 1.50183.7071 1.50013.7071
1.00423.7070EA 0 EUR InStock
1.00423.7070 1.00424.7070 1.50009.7070 1.50012.7070 1.50013.7070 1.50182.7070 1.50183.7070 1.00424.7071 1.50182.7071 1.50009.7071 1.50183.7071 1.50013.7071
HPLC-Säulen, Hibar®, LiChrospher® 100 CN
Chromatographiesäulen
Edelstahlsäulen Hibar® komplett mit Endfittings. Diese Säulen sind mit verschiedene Arten von LiChrospher®-Sorbentien erhältlich.
Bei Verwendung einer Vorsäule mit einer Hibar® RT Säule empfehlen wir den Vorsäulen-Kartuschenhalter 1.51487.0001 für 4×4-mm-Vorsäulenkartuschen LiChroCART®.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge