, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.59014.2500
1.59014.2500EA 265 EUR InStock
1.59014.2500
, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, meeting all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - positive and negative mode).
Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv® hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionisation efficiency. The packaging material has been improved to perfectly meet LC-MS quality requirements.
Dichte: 0,786 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 2 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
UN: 1648
ADR: 3,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Acid content 0.095 - 0.105 % (v/v)
Identity passes test
Color ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium) ≤ 0.05 ppm
Ca (Calcium) ≤ 0.05 ppm
Fe (Iron) ≤ 0.05 ppm
K (Potassium) ≤ 0.025 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 0.05 ppm
Na (Sodium) ≤ 0.25 ppm
Gradient grade (at 210 nm) ≤ 1.0 mAU
Gradient grade (at 254 nm) ≤ 0.5 mAU
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine (APCI/ESI positive) ≤ 2 ppb
Filtered by 0.2 µm filter.
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..