Reagenzien für Karl-Fischer-Titrationen, Aquastar®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.09255.0500 1.09257.0500 1.09257.2500 1.88009.1000 1.88009.2500 1.88001.1000 1.88002.1000 1.88005.0500 1.88005.1000 1.88005.2500 1.88006.1000 1.88007.1000 1.88008.1000 1.88008.2500 1.88010.0500 1.88010.1000 1.88010.2500 1.88011.1000 1.88015.1000 1.88015.2500 1.88016.1000 1.88020.1000 1.88021.1000 1.88035.0500 1.88036.0500 1.88001.1003 1.88002.1003 1.88005.1003 1.88006.1003 1.88010.1003 1.88011.1003 1.88001.1043 1.88002.1043 1.88005.2503 1.88010.1043 1.88010.2543 1.88011.1043 1.88079.0500 1.88062.0500 1.88063.0010
1.09255.0500EA 81 EUR InStock
1.09255.0500 1.09257.0500 1.09257.2500 1.88009.1000 1.88009.2500 1.88001.1000 1.88002.1000 1.88005.0500 1.88005.1000 1.88005.2500 1.88006.1000 1.88007.1000 1.88008.1000 1.88008.2500 1.88010.0500 1.88010.1000 1.88010.2500 1.88011.1000 1.88015.1000 1.88015.2500 1.88016.1000 1.88020.1000 1.88021.1000 1.88035.0500 1.88036.0500 1.88001.1003 1.88002.1003 1.88005.1003 1.88006.1003 1.88010.1003 1.88011.1003 1.88001.1043 1.88002.1043 1.88005.2503 1.88010.1043 1.88010.2543 1.88011.1043 1.88079.0500 1.88062.0500 1.88063.0010
Reagenzien für Karl-Fischer-Titrationen, Aquastar®, Supelco®
Karl Fischer Titriermittel und Reagenzien
Die Aquastar®-Reihe ist darauf ausgelegt, Reagenzien für die Wasserbestimmung durch Karl-Fischer-Titration einer breiten Palette von Substraten und mit einer Vielzahl von Methoden bereitzustellen. Einschließlich Reagenzien für ein- oder zwei-Komponenten-Systeme; kombinierte coulometrische Reagenzien; Lösungsmittel für Öle und Fette; Reagenzien und Lösungsmittel für die Bestimmung von Wasser in Ketonen und Aldehyden. Kalibrierungs-Standards stehen auch zur Verfügung.
  • CombiTitrants und CombiSolvents sind ungiftig
  • Sehr genaue und reproduzierbare Ergebnisse
  • Schnell und zuverlässig
Merck have introduced into the range of Aquastar® Titrants, some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. Mettler Toledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tags.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..