D(-)-Fructose ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
103674YEA 56.7 EUR InStock
103674Y
D(-)-Fructose ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
D(-)-Fructose
Formel: C₆H₁₂O₆
Siedepunkt: 552 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 100…110 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148910
CAS-Nummer: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Spec.opt.rot.(10 %;water)(on anhydrous) -93.5 to -91.0 °
Glucose Max. 0.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Zn (Zinc) Max. 5 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge