VWR®, Schutzbrille, Montreal
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
111-1839EA 21.6 EUR InStock
111-1839
VWR®, Schutzbrille, Montreal
Vollsichtbrillen
Ergonomisch gestaltete Brille mit weitem Gesichtsfeld und eingespritztem Rahmen bietet 180°-Panoramablick. PC-Gläser, PP (harter Teil) und AES Santoprene (weicher Teil) Rahmen, Kopfband aus Polyester-Gummi.
  • Indirekte Belüftung für beschlagfreie Sicht
  • Widersteht extremen Temperaturen
  • Optimale Passform bei allen Gesichtsformen
  • Einfacher Scheibenwechsel in vier Schritten
Zertifizierungen: Gemäß: ISO 166:2001. Rahmen: EN 166 3 9 BT CE. Glas: VWR® 1 BT 9.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge