Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Bortrioxid, getrocknet (max. 0,02% H₂O) ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

11159.QE 11159.QH
11159.QEEA 105 EUR InStock
11159.QE 11159.QH
di-Bortrioxid, getrocknet (max. 0,02% H₂O) ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
di-Bortrioxid
Purity: 99.999% CAS No.: 1303-86-2 Molecular Formula: B2O3 Formula Weight: 69.62 Physical Form: Cylinder, 3.7cm dia, 32g/cylinder Density: 2.46 +/- 0.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 450° Boiling Point: 1860° Merck Reference: 14,1337 MDL No.: MFCD00011315

In the electronics industry as a liquid encapsulent for Czochralski-type growth of III-V semiconductor single crystals (e.g., GaAs, GaP, InP)


Formel: B₂O₃
Siedepunkt: 1860 °C
Melting Pt: ∼450 °C
Dichte: 2,46
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011315
CAS-Nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 14,1337
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge