Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chemikalienbeständige Handschuhe, Nitras® 3460

Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

34607 34608 34609 346010 346011
112-2610EA 10.2 EUR InStock
112-2610 112-2611 112-2612 112-2613 112-2614
Chemikalienbeständige Handschuhe, Nitras® 3460
Handschuhe
Leichter Handschuh aus Chloropren, mit strukturierter Innenhand für bessere Griffsicherheit.

  • Ideal für den Einsatz in der chemischen Industrie
  • Innen velourisiert

Double wall thickness: 0.60 mm

EN 388 (2111), EN 374 (KLA), EN 374-2

Zertifizierungen: EN 388 (2111X), EN 374-1:2016 Type A (AJKLMN), EN 374-5:2016
Zugelassen für Lebensmittelkontakt

Verpackung: Einzeln in Polybeuteln verpackt.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge