Spec-Tec™ Stretch M104 sterile Handschuheinlagen
Lieferant: WELLS LAMONT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M104EU-S M104EU-M M104EU-L M104EU-XL M104EU-XXL
112-6616EA 388 EUR InStock
112-6616 112-6615 112-6614 112-6617 112-6618
Spec-Tec™ Stretch M104 sterile Handschuheinlagen
Handschuhe
Sterile, wiederverwendbare und schnittfeste Unterziehhandschuhe.
  • Für den Einsatz in Reinraumumgebungen
  • Schnittfest
Der sterile schnittfeste Stretchhandschuh M104 besteht aus latexfreien HPPE-Fasern. Die EN 388-Einstufung 4241 bietet ein gewisses Maß an Schnittfestigkeit. Jedes Paar ist einzeln in einer sicheren, sterilen Verpackung um Seidenpapier gewickelt. Der M104 ist ein idealer Handschuh in Branchen wie der Pharma-, Medizin- und Organgewebeverarbeitung.
Zertifizierungen: EN 388 4241.
Verpackung: Die Handschuhe sind in einer Box zu 10 Paar verpackt. Jedes Paar ist in einem eigenen sterilen Beutel versiegelt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge