VWR®, Reinraum-Armstulpen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
113-7887EA 386 EUR InStock
113-7887
VWR®, Reinraum-Armstulpen
Einweg-Kleidung
Schmal zulaufende Armstulpen aus atmungsaktivem SMS. Ideal für den Einsatz in Reinräumen und ESD-Umgebungen.
  • Gummizüge an beiden Enden
  • Faltnähte
  • Vakuumverpackt
Gewicht: 60 g.
Stufe I gem. IEST-RP-CC03.3. Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO-Klassen 5 und 6.
Zertifizierungen: Typ 5/6; Kat. III.
Verpackung: Individuell doppelt verpackt in gefütterten Beuteln.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge