VWR® Advanced, ESD-Haarschutzhauben
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
113-8901EA 129 EUR InStock
113-8901
VWR® Advanced, ESD-Haarschutzhauben
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Hauben werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
  • Antistatische Eigenschaften
Gewicht: 16 g/m²
Verpackung: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge