Ammoniumcer(IV)nitrat ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11332.09 11332.22 11332.36
11332.09EA 25.3 EUR InStock
11332.09 11332.22 11332.36
Ammoniumcer(IV)nitrat ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Ammoniumcer(IV)nitrat
Purity: 99.5% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00151121
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Melting Pt: 107…108 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,1992
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge