Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
11377.FI
11377.FIEA 423 EUR InStock
11377.FI
Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Copper
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈11.2g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge