Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7030/7031
Lieferant: ABEBA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7030/38 7030/39 7030/40 7030/41 7030/46 7030/47 7031/37 7031/38 7031/40 7031/42 7031/35
ABEB7030/38EA 50.05 EUR InStock
ABEB7030/38 ABEB7030/39 ABEB7030/40 ABEB7030/41 ABEB7030/46 ABEB7030/47 114-8151 114-8152 114-8154 114-8156 114-8149
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7030/7031
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Clog mit perforiertem oder glattem Obermaterial aus Leder und einer Sohle mit Kreuz/Kreisprofil (beständig gegen tierische Fette, Öl und Benzin).
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Innensohle aus Leder
  • Sanitized® behandelt, um Bakterien und Gerüche zu reduzieren
Colour: Black
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: TÜV-GS-geprüft; EN ISO 20347:2012; OB, FO, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge