Silberhexafluoroarsenat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11608.09
11608.09EA 524 EUR InStock
11608.09
Silberhexafluoroarsenat ≥98%
Silberhexafluoroarsenat
Purity: 98+% CAS No.: 12005-82-2 Molecular Formula: AgAsF6 Formula Weight: 296.78 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00014142
Formel: AgAsF₆
MW: 296.78
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014142
CAS-Nummer: 12005-82-2
UN: 1557
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge