Barbitursäure, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
11709-100G-F
11709-100G-FEA 409 EUR InStock
11709-100G-F
Barbitursäure, Supelco®
Barbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₃
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 250…252 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0da7aff35b861140b5b6dd6a77d029ebdc5be59&vid=c0da7aff35b861140b5b6dd6a77d029ebdc5be59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge