Führungsseile, MH00
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1002891 1002892 1002893 1002895
118-0421EA 96.9 EUR InStock
118-0421 118-0422 118-0423 118-0425
Führungsseile, MH00
Fallschutz Anschlagschlingen und Führungsseile
Für 14 mm/16 mm Auffanggeräte geeignete, gedrehte Polyamid-Seile. Für vertikale, horizontale und geneigte Anwendungen geeignet.
  • Zuverlässig und leicht
  • Bruchfestigkeit: >22 KN
Zertifizierungen: EN 353-2: Mitlaufende Absturzsicherungen an einer flexiblen Auffangleine entsprechen nur dann dem Standard, wenn sie zusammen mit einem MILLER Auffanggerät verwendet werden; EN 362 (Seil)
Lieferumfang: Wird mit Seilbeschwerung und einem Schraubverschluss-Karabiner ML00 geliefert; entspricht EN 696
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge