Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ruthenium(III) nitrosylnitrate (≥31,3% Ru)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

12175.03 12175.06 12175.14
12175.03EA 126 EUR InStock
12175.03 12175.06 12175.14
Ruthenium(III) nitrosylnitrate (≥31,3% Ru)
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
CAS No.: 34513-98-9 Molecular Formula: N4O10Ru Formula Weight: 317.09 Physical Form: Crystalline Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: dec. UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00016313


Formel: N₄O₁₀Ru
MW: 317.09 g/mol
Melting Pt: Zersetzung
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016313
CAS-Nummer: 34513-98-9
EINECS: 252-068-8
ADR: 5.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge