Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Indoleacrylic acid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

122180050
122180050.EA 183 EUR InStock
122180050.
3-Indoleacrylic acid 98%
3-Indoleacrylic acid


Formel: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005633
CAS-Nummer: 1204-06-4
EINECS: 214-872-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow to beige powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 180°C to 190°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge