Ruthenium(III) nitrosylnitrate -Lösung (1,5% Ru) (w/v)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
12630.AD 12630.AK 12630.AU
12630.ADEA 116 EUR InStock
12630.AD 12630.AK 12630.AU
Ruthenium(III) nitrosylnitrate -Lösung (1,5% Ru) (w/v)
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
CAS No.: 34513-98-9 Molecular Formula: N4O10Ru Formula Weight: 317.09 Physical Form: Liquid Density: 1.07 Appearance: Red-brown Odour: Acidic UN No.: UN3093 MDL No.: MFCD00016313
Formel: N₄O₁₀Ru
MW: 317.09 g/mol
Dichte: 1.07
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016313
CAS-Nummer: 34513-98-9
EINECS: 252-068-8
UN: 3093
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge