1,2-Ethandiylbis(diphenylphosphin) -dichlornickel ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
13932.04
13932.04EA 45.2 EUR InStock
13932.04
1,2-Ethandiylbis(diphenylphosphin) -dichlornickel ≥98%
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Purity: 98% CAS No.: 14647-23-5 Molecular Formula: NiCl2[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2] Formula Weight: 528.02 Physical Form: Orange-red to brown powder Appearance: Orange-red to brown Melting Point: 263-265° MDL No.: MFCD00013313
Formel: C₂₆H₂₄Cl₂NiP₂
MW: 528.016 g/mol
Melting Pt: 263…265 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013313
CAS-Nummer: 14647-23-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..