Laborspülmaschine, G 7893
Lieferant: MIELE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7333630 7142890 7142900
MIEL7333630EA 0 EUR InStock
MIEL7333630 141-1007 141-0558
Laborspülmaschine, G 7893
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Diese Geräte aus Edelstahl zur Befüllung von vorne passen unter eine Arbeitsfläche und verfügen über einen großen Spülraum mit zwei Spületagen. Sie eignen sich für die Reinigung auf analysenreine Standards in Industrie-, Umwelt- und Forschungslaboren. Die Maschinen sind mit integrierter Heißlufttrocknung ausgestattet und sind nur 600 mm breit.
Mit integrierter Heißlufttrocknung.
  • Direkte Ankopplung des Oberkorbs, entweder mit Spülarm oder Injektordüsen, an die Wasserversorgung ermöglicht eine gründliche Reinigung des Spülguts von innen und außen
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..