Cholinchlorid 98,0-100,5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1582-01EA 86.02 EUR InStock
1582-01
Cholinchlorid 98,0-100,5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Cholinchlorid
Lot analysis on label.
Formel: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139.62 g/mol
Melting Pt: 244…247 °C
Dichte: ∼1.205 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011721
CAS-Nummer: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 100.5 %
Assay (anhydrous basis) 98.0 - 100.5 %
Residue after Ignition ≤0.10 %
Ammonium Compounds Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge