VWR® RiboReady™ Color Micro RNA Ladder
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1B1491-25RXNEA 1040 EUR InStock
1B1491-25RXN
VWR® RiboReady™ Color Micro RNA Ladder
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
RiboReady™ Color Micro RNA ladder allows precise sizing of RNA molecules in denaturing acrylamide gels. The apparent sizes of bands in the RiboReady™ Color Micro RNA ladder are 100, 75, 50, 40, 30 and 20 bases in length.
  • 6 bands ranging from 20 to 100 bases
  • Contains pre-stained nucleic acids that are visible during electrophoresis
Ready to use mixture that does not require heating or addition of a denaturing agent before use.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..